Documenti fondamentali
P3C003C00
Millipore
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 88 cm2, NMWCO 3 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 3kDa Membrane, C Screen, 88 cm2
Scegli un formato
1 EA
607,00 €
607,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
607,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
607,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Materiali
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 1.5 mL (in feed channel)
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
0.8 cm (0.33 in.)
Lunghezza
20.6 cm (8.1 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
88 cm2
Area membrana
88 cm2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel® (Membrane)
Dimensione pori
3 kDa NMWCO
pH
2-13
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
®
®®
®
Caratteristiche e vantaggi
  • &
  • High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
  • Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
  • Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
  • ®
  • Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
  • &
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Risultati analitici
Estraibili (gravimetria): dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.