Documenti fondamentali
P2GVPPV01
Millipore
Modulo per ultrafiltrazione Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, pore size 0.22 μm
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Mini Filter Module GVPP 0.22 μm V 0.1 m2
Scegli un formato
1 EA
2.084,00 €
2.084,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.084,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
2.084,00 €
Spedizione prevista il09 giugno 2025Dettagli
Materiali
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
2.16 cm (0.85 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
0.1 m2
Area nominale della membrana
0.1 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
Descrizione generale
La linea di prodotti Pellicon® 2 è stata progettata avendo come riferimento lo scale-up di processo e lo sviluppo di nuove applicazioni. La serie di dispositivi include la membrana idrofila in PVDF per microfiltrazione Durapore®, da tempo sul mercato e rinomata per l′eccezionale combinazione di flusso elevato, basso legame con le proteine ed elevato recupero di prodotto.
Questo modulo filtrante Pellicon® 2 Mini è una mini cassetta per microfiltrazione con un′area di filtrazione di 0,1 m2 e pori da 0,22 μm.
Questa mini cassetta Pellicon® 2 è caratterizzata da una rete di tipo V (canale aperto) e misura 5,6 cm (larg.) x 21 cm (lung.) x 1,5 cm (alt.).
Caratteristiche e vantaggi
  • Membrane di ultima generazione con tecnologia “void-free”, in grado di risolvere praticamente qualsiasi problema di separazione
  • Percorso del fluido breve, per flussi più elevati e una capacità separativa a più alta risoluzione
  • Scelta della configurazione del canale di flusso per poter ottimizzare il processo
  • Scale-up rapido e senza sorprese
  • Scalabilità lineare reale, dai moduli su scala di laboratorio ai sistemi assemblati di dimensione industriale in grado di trattare migliaia di litri.
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Requisiti di prefiltrazione: 100 µm
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo un flussaggio con acqua
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2