P2B500C01
Pellicon® 2 Mini Modulo per ultrafiltrazione Biomax®
filtration area 0.1 m2, NMWCO 500 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-500 C 0.1 m2
Scegli un formato
1.466,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.466,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
1.5 cm (0.6 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
0.1 m2
Area nominale della membrana
0.1 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
500 kDa NMWCO
pH
1-14
Categorie correlate
Descrizione generale
La membrana in polietersulfone BIOMAX 500 di Millipore ha una struttura priva di spazi vuoti; ciò evita la fuoriuscita indesiderata di soluti che è normalmente presente nel caso delle membrane da UF convenzionali che presentano una struttura con spazi vuoti sotto allo strato superficiale. Queste membrane prive di spazi vuoti sono più permeabili, il che si traduce in un flusso elevato con una ritenzione del prodotto equivalente o superiore. Forniscono il vantaggio di un processamento rapido con una resa elevata in un sistema più compatto.
Il mini modulo per ultrafiltrazione Pellicon® 2 BIOMAX dispone di una superficie di filtrazione di 0,1 m2 con una dimensione dei pori con NMWCO (Nominal Molecular Weight Cut-Off) di 500 kDa .
Applicazioni
- soluzioni proteiche
- soluzioni di polisaccaridi
- sospensioni virali
Raccolta, lavaggio o chiarificazione di:
- colture e lisati cellulari
- sospensioni colloidali
- colture virali
Caratteristiche e vantaggi
- Rete di tipo C (rete a maglie larghe)
- Membrane all′avanguardia, prive di spazi vuoti, adatte a qualsiasi esigenza di separazione
- Percorso di flusso breve per un flusso maggiore e capacità di separazione ad alta risoluzione
- Scelta della configurazione del canale di flusso che consente l′ottimizzazione del processo
- Scalabilità rapida e prevedibile
- Può essere utilizzato su piccola scala in laboratorio o su scala industriale per processare migliaia di litri
- Consente maggiore risoluzione, migliore resa e resistenza superiore alla contro-pressione
- Le membrane Ultracel sono membrane composite applicate su di un substrato microporoso per ottenere membrane senza difetti e con migliore adesione.
Altre note
Risultati analitici
WGK 2