Documenti fondamentali
P2B010A01
Millipore
Pellicon® 2 Mini Modulo per ultrafiltrazione Biomax®
filtration area 0.1 m2, NMWCO 10 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-10 A 0.1 m2
Scegli un formato
1 EA
1.408,00 €
1.408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.408,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
1.408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
1.5 cm (0.6 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
0.1 m2
Area nominale della membrana
0.1 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrizione generale
®
′ These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention.
®
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Requisiti di prefiltrazione: 100 µm
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo un flussaggio con acqua
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Su Jeen Lee et al.
Immunity, inflammation and disease, 8(2), 216-227 (2020-03-14)
Varicella-zoster virus (VZV), a human alphaherpesvirus 3, elicits both chickenpox and shingles and/or postherpetic neuralgia. A live attenuated vaccine (LAV) and glycoprotein E (gE) subunit vaccine were developed to prevent VZV-induced diseases. We recently reported that single-strand RNA (ssRNA) based