Documenti fondamentali
OX0270
Supelco
Oxalic Acid, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Oxalic Acid, Dihydrate, Ethanedioic Acid, Dihydrate, Ethanedioic Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2O4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-634-3
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.000312 hPa ( 25 °C)
Saggio
99.5-102.5%
Stato
solid
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
P. ebollizione
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
98-100 °C (Elimination of water of crystallisation)
Temp. transizione
flash point 157 °C (decomposition)
Solubilità
>100 g/L
Densità
1.65 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay: 99.5-102.5%
Calcium (Ca): 0.001% max
Chloride (Cl): 0.002% max
Heavy Metals (by ICP-OES): 5ppm max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 2ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Residue after ignition: 0.01% max
Substances darkened by hot sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.005% max
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Oxalic acid analytical standard
Supelco
41706
Oxalic acid
Oxalic acid ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
241172
Oxalic acid