Vai a
75699
Oxalic acid dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
63,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
238,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO2CCO2H · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.07
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021701
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
205-634-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3679436
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
crystals
Grade:
biotech. grade
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
biotech. grade
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (RT)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N)
ign. residue (900 °C)
≤0.01% (as SO4)
pH
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
104-106 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 303 nm in H2O at 1 M
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
335061481215PHR2545
description
BioUltra, ≥99.0% (RT)
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (manganometric)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
biotech. grade
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99.5% (manganometric)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
form
crystals
form
crystals
form
crystalline
form
powder
pH
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: ~126.1 g/L at 20 °C
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalic acid dihydrate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)