NSRULER-10100
Volume Indicator Ruler, 100 mL
Scegli un formato
146,00 €
Spedizione prevista il09 luglio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
146,00 €
Spedizione prevista il09 luglio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PVC
Nome Commerciale
NovaSeptum®
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Lunghezza
169 mm ± 1
325 mm ± 1 mm
Larghezza
30.0 mm ± 1.0 mm
30 mm (±1)
Spessore
30 μm (±1)
30 μm ± 1 μm
Compatibilità
suitable for sampling
NovaSeptum® flat bag, 100 mL
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 100 mL
applicazioni
sterile sampling