NS225
Neurite Outgrowth Assay Kit (1 µm)
The NS225 Neurite Outgrowth Assay Kit (1 μm) is based on the use of Millicell cell culture inserts (chambers) containing a permeable membrane with 1 μm pores at the base.
Sinonimo/i:
Neurite growth assay
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Neurite Stain Solution: (Part No. 90242) One 20 mL bottle.
Neurite Stain Extraction Buffer: (Part No. 90243) One 20 mL bottle.
Neurite Outgrowth Assay Plate: (Part No. 2007255) Two 24-well plates.
Cotton Swabs: (Part No. 10202) 50 swabs.
Forceps: (Part No. 10203) One each.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Articoli
Optimized cell based neurite outgrowth assays and reagents to study neuron function and development.