Merck
MXSMCMC24
Piastre preriempite Milliflex®
MacConkey Agar, for lactose-fermenting bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinonimo/i:
Agar MacConkey
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
International standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
clear dark red
input
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms, lactose-fermenting bacteria
General description
Le cassette Milliflex® sono terreni agarizzati pronti all′uso da impiegare con il sistema Milliflex® o Milliflex Oasis® per una comoda, rapida e affidabile determinazione della carica microbica. Le cassette preriempite di terreno agarizzato aiutano a snellire il flusso di lavoro nella determinazione della contaminazione microbica, assicurando nello stesso tempo la qualità ed evitando rischi di contaminazione esogena. Ogni piastra è formata da 3 pezzi che contengono circa 10 mL di terreno. L′agar MacConkey è un terreno selettivo per l′isolamento di coliformi ed E. coli. I sali biliari e il cristal voletto presenti nei terreni inibiscono in larga misura la proliferazione della microflora gram positiva. Per rilevare la degradazione del lattosio si usano il lattosio e l′indicatore del pH rosso neutro. È utile per differenziare i batteri che fermentano il lattosio da quelli che non fermentano il lattosio, oltre che per contribuire a isolare i batteri gram negativi.
Application
La cassetta Milliflex® preriempita con agar MacConkey è usata nella determinazione della carica batterica, nel monitoraggio dell′acqua e nell′analisi microbiologica generale. È usata diffusamente nell′industria farmaceutica e cosmetica.
Features and Benefits
Metodi standard per esaminare l′acqua e le acque di scarico, Farmacopea degli stati uniti, Farmacopea europea
Preparation Note
MacConkey
Analysis Note
Microrganismi per il CQ
E. coli (ATCC 25922)
P. mirabilis (ATCC 12453)
S. aureus (ATCC 6538) come controllo negativo
I microrganismi che fermentano il lattosio appariranno in rosso, con o senza una zona di bile precipitata. Quelli che non fermentano il lattosio appariranno come colonie incolori o bianche. Il cristal violetto e i sali biliari inibiscono i microrganismi gram positivi, soprattutto Enterococci e Staphylococci
Microrganismi da ricercare: batteri che fermentano il lattosio e coliformi
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piastre preriempite Milliflex®
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
548-62-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)