Vai a
MXSMTLP48
Piastre preriempite Milliflex®
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, for heterotrophic bacteria, pack of 48, suitable for bioburden testing
Sinonimo/i:
Agar ai peptoni di soia e caseina (TSA) addizionato di lecitina e polisorbato 80
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
48
Spedizione prevista il30 giugno 2026daMerck S.p.A
295,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
295,00 €
Spedizione prevista il30 giugno 2026Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
International standards
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
composition
Lecithin , Polysorbate 80
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
clear tan to light amber
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
7.3±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), heterotrophic bacteria
General description
Le cassette Milliflex® sono terreni agarizzati pronti all′uso, da impiegare con i sistemi Milliflex® o Milliflex Oasis® per una determinazione della carica microbica pratica, rapida e affidabile. La piastre agarizzate preriempita aiutano a snellire il lavoro di determinazione della contaminazione microbica, pur assicurando la qualità ed evitando i rischi di contaminazione esogena. Ogni piastra è costituita da un insieme di 3 pezzi in grado di contenere circa 10 mL di terreno. L′agar di soia triptico è un terreno complesso che consente la coltivazione e l′isolamento di un′ampia varietà di batteri, lieviti e muffe. Il terreno viene integrato con neutralizzanti come lecitina e polisorbato 80 per neutralizzare, rispettivamente, i sali di ammonio quaternario e i disinfettanti a base di derivati fenolici.
Application
La cassetta Milliflex® preriempita con agar di soia triptico è usata nella determinazione della carica batterica e nelle comuni analisi microbiologiche. Viene comunemente impiegata per determinare l′efficacia della sanitizzazione dei contenitori, delle attrezzature e delle superfici oltre che per i prodotti cosmetici miscibili con l′acqua. È ampiamente usata nell′industria farmaceutica, nell′industria cosmetica e in quella di produzione della birra.
Preparation Note
Agar ai peptoni di soia e caseina addizionato di lecitina e polisorbato 80
Analysis Note
Le colonie hanno un aspetto che può variare da trasparente a bianco crema; alcune possono produrre pigmenti.
Microrganismi da ricercare: microrganismi eterotrofi
Organismi per il QC
E. coli (ATCC 25922)
S. aureus (ATCC 6538)
Bacillus spizizenii ATCC 6633
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
Candida albicans ATCC 10231
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXSMCMC24MXSMCSP48MXSMEND48
Agar m-Endo LES m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Millipore
MXSMEND48
Agar m-Endo LES
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), heterotrophic bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms, lactose-fermenting bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
agency
International standards
agency
International standards
agency
International standards
agency
USP International standards
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
composition
Lecithin , Polysorbate 80
composition
-
composition
Chloramphenicol
composition
-
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piastre preriempite Milliflex®
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c