Vai a
MXSMC0120
Piastre Milliflex per terreno di coltura solido
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116129
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
polypropylene , styrene-acrylonitrile (SAN)
sterility
sterile
form
plate (solid agar)
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Le cassette Milliflex® sono piastre in plastica vuote progettate per essere distribuite con terreni a base di agar. Deve essere usata con il sistema Milliflex® o Milliflex Oasis® per una comoda, rapida e affidabile analisi della carica microbica. Il modello della cassetta aiuta a snellire il flusso di lavoro dell′analisi della contaminazione microbica con assicurazione della qualità ed evitando i rischi di contaminazione esogena. Ogni piastra è formata da 3 pezzi che distribuiscono circa 10 mL di terreno. La piastra è sterilizzata e si presenta in una confezione da 120 unità
Application
La cassetta Milliflex® vuota per terreni solidi è usata nell′analisi della carica microbica e nell′analisi microbiologica generale dell′acqua. È ampiamente usato nell′industria farmaceutica, cosmetica e di produzione della birra
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXLMC0120MXSMPCA48MXSMCET48
description
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
description
For bioburden and water analysis with the Milliflex® system
description
Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
description
Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
form
plate (solid agar)
form
plate (liquid agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring, bioburden testing
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)