MX0SP014H1
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod
X0SP, filtration area 0.014 m², Lab Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 0.014 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
Scegli un formato
265,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
265,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod, X0SP, filtration area 0.014 m2, hydrophilic
Materiali
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Livello qualitativo
Descrizione
Secondary clarification of bioreactor harvests, post centrate harvest
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
30 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
Altezza
140 mm
5.5 in. (14 cm)
Lunghezza
8.6 in. (22 cm)
Superficie filtrante
0.014 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
Conducibilità
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
X0SP
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Reduce TOC extractables and pre-use flush volume requirements by 50%
- No beta glucans to interfere with limulous amoebocyte lysate (LAL) testing for bacterial endotoxins
Lot to lot consistency for successful development and implementation of robust clarification processes
Depth filter media formulation & design
- Provide as much as two times the filtration capacity with equivalent filter retention properties over commercial DE-based benchmarks
- Improved HCP impurity clearance
Disposable Pod device
- Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
- Robust device format; easy to use and set up
Specifiche
Nota sulla preparazione
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 ºC, filtration performance may be impacted. Recommended for post use contamination only.
Risultati analitici
Note legali
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Disponibile per gli abbonati o a pagamento