Documenti fondamentali
MTRACEMM1
Millipore
Supporto per computer palmare M-Trace®
Sinonimo/i:
Supporto per computer palmare
About This Item
Codice UNSPSC:
43210000
NACRES:
JA.12
Descrizione
For use with M-TRACE™ Touch MobileComputer
Confezionamento
pack of -1 unit
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Descrizione generale
Il software e la app mobile M-Trace® sono i vostri assistenti digitali QC per test di sterilità conformi al CFR 21 Parte 11 dell′FDA e per altri processi disciplinati, a garanzia di un′acquisizione di dati sicura ed efficiente. Per maggiori dettagli sulla soluzione software completa per la registrazione elettronica dei test M-Trace® cliccare qui.
Il supporto per computer palmare M-Trace® è un accessorio che permette di posizionare convenientemente il palmare touch screen M-Trace® (MTRACEMC1) sul pannello frontale dell′isolatore/LFH. Il supporto per computer palmare favorisce la scansione e la registrazione senza mani delle informazioni presenti sui consumabili, mentre le mani dell′operatore sono all′opera e occupate nell′isolatore. Il sostegno per palmare M-Trace® è compatibile con l′uso in camera bianca ed è conforme ai requisiti ambientali dei testi di sterilità del QC.
Applicazioni
Il sostegno per palmare M-Trace® viene usato per installare il palmare touch screen M-Trace® sul pannello frontale dell′isolatore/LFH durante le procedure dei test di sterilità o di altri controlli di qualità.
Note legali
M-TRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Il software di registrazione elettronica M-Trace® assicura la completa tracciabilità dei dati concernenti i test di sterilità e porta la vostra pompa Steritest® Symbio a un livello completamente nuovo. Riduce gli errori di manipolazione, assicura la conformità ai requisiti normativi e incrementa la produttività.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.