Documenti fondamentali
MTRACEBT1
Millipore
Batteria M-Trace®
for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
Sinonimo/i:
Batteria agli ioni di litio
Scegli un formato
1 EACH
408,00 €
408,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
408,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
43210000
NACRES:
JA.12
408,00 €
Spedizione prevista il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Confezionamento
pack of -1 unit
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
Steritest® Symbio pump
for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
Descrizione generale
Il software e la app mobile M-Trace® sono i vostri assistenti digitali QC per test di sterilità conformi al CFR 21 Parte 11 dell′FDA e per altri processi disciplinati, a garanzia di un′acquisizione di dati sicura ed efficiente. Per maggiori dettagli sulla soluzione software completa per la registrazione elettronica dei test M-Trace® cliccare qui.
La batteria M-Trace® è un accessorio opzionale del computer palmare M-Trace® (MTRACEMC1), da utilizzare come seconda batteria o batteria sostitutiva. Questa batteria M-Trace® agli ioni di litio da 3000 mAh permette di velocizzare ancor più l′esecuzione dei test di sterilità per il QC.
Applicazioni
La batteria M-Trace® è un accessorio opzionale del computer palmare M-Trace®, utilizzato durante i test di sterilità o nelle procedure relative ad altri controlli di qualità nelle camere bianche e negli isolatori.
Altre note
Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio
Capacità: 3000 mAh
Note legali
M-TRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Il software di registrazione elettronica M-Trace® assicura la completa tracciabilità dei dati concernenti i test di sterilità e porta la vostra pompa Steritest® Symbio a un livello completamente nuovo. Riduce gli errori di manipolazione, assicura la conformità ai requisiti normativi e incrementa la produttività.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.