Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 ea |
Informazioni su questo articolo
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.Quality Segment
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
7.2 cm (2.84 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
fitting
inlet/outlet hose for 6.5-9.5 mm I.D. silicone tubing
shipped in
ambient
General description
Application
Preparation Note
10 cicli di 30 min in autoclave @ 130 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Analysis Note
Ritenzione quantitativa di 107 UFC/cm2 di Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) utilizzando la metodica ASTM F838-83.
Other Notes
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: bioprocesso
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
- Istruzioni per l′uso: consultare la guida alle procedure di sterilizzazione a vapore & test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 0.2 μm | description pore size 0.2 μm | description pore size 0.2 μm | description pore size 0.2 μm |
| pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size |
| technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable | technique(s) gas filtration: suitable |
| filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 | filtration area 19.6 cm2 |
| product line Aervent® | product line Aervent® | product line Aervent® | product line Aervent® |
| matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® | matrix Aervent® |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro a capsula Aervent® 50
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?