MSPV01FS1
Viresolve® Pod Prefilter
Prefiltration before parvovirus removal
Sinonimo/i:
Pod Viresolve Prefilter, 0.11 m 2
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Viresolve®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
20-40 L process volume
tecniche
protein purification: suitable
Superficie filtrante
0.11 m2
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13