Documenti fondamentali
MSPV05FS1
Millipore
Viresolve® Pod Prefilter
Prefiltration before parvovirus removal
Sinonimo/i:
Pod Viresolve Prefilter, 0.55 m 2
Scegli un formato
1 EA
1.022,00 €
1.022,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.022,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
1.022,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Viresolve®
Parametri
100-200 L process volume
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
tecniche
protein purification: suitable
Superficie filtrante
0.55 m2
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Descrizione generale
Device Configuration: Pod
Applicazioni
Prefiltration before parvovirus removal
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Note legali
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13