MSP010054
Milliflex Pre-filled Agar Cassettes (R2A)
suitable (for bioburden testing of potable water)
Sinonimo/i:
Reasoner’s 2A agar
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
General microbiological analysis
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
plate (pre-poured agar)
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.2±0.2
Compatibilità
suitable (for bioburden testing of potable water)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali