Vai a
MP0DDSPMAN3
Millistak+® Pod Disposable Manifold
hydrophilic
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 ea
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41103801
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
hydrophilic
Quality Segment
packaging
pkg of 3 racks
manufacturer/tradename
Millistak+®
input
liquid
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MP0DDSPMAN2MCE30027H1MCE35027H1
description
hydrophilic
description
hydrophilic
description
CE30, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
description
CE35, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
packaging
pkg of 3 racks
packaging
-
packaging
-
packaging
-
input
liquid
input
sample type liquid
input
sample type liquid
input
sample type liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)