Vai a
MP0DDSPMAN2
Millistak+® Pod Manifold
hydrophilic
Sinonimo/i:
Millistak+ Pod Disposable Manifold 2 Rack
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
2120,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
2120,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
hydrophilic
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millistak+®
input
sample type liquid
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MCE5007FS1MF0HC027H1MF0HC05FS1
description
hydrophilic
description
CE50, cellulose, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
description
F0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
description
F0HC, cellulose, filtration area 0.55 m2, hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
input
sample type liquid
input
sample type liquid
input
sample type liquid
input
sample type liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)