Documenti
MMSUPREMV
Millipore
Strumento per la rimozione del supporto per membrane MILLIFLEX® OASIS
for use with MILLIFLEX® systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Confezionamento
pack of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with MILLIFLEX® systems
Categorie correlate
Descrizione generale
Il sistema di filtrazione MILLIFLEX OASIS® offre una soluzione che semplifica e rende sicuro il processo di analisi microbica, con uno standard molto elevato di produttività, affidabilità dei risultati e rispetto dei requisiti regolatori. ® ®
Applicazioni
La pompa per il sistema di filtrazione MILLIFLEX OASIS® trova applicazione nella determinazione della carica microbica e nel monitoraggio dell′acqua nell′ambito delle analisi di birra, acqua in bottiglia, cosmetici e prodotti farmaceutici.
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany