Documenti fondamentali
MMGASKTSK
Millipore
Kit di guarnizioni per il kit di sanitizzazione dei circuiti di flusso interni MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® system
Scegli un formato
5 UNITS
118,00 €
118,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 UNITS
118,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
118,00 €
Disponibile per la spedizione il10 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
silicone
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 units
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex Oasis® system
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
® Il sistema di filtrazione MILLIFLEX OASIS® offre una soluzione che semplifica e rende sicuro il processo di analisi microbica, con uno standard molto elevato di produttività, affidabilità dei risultati e rispetto dei requisiti regolatori. La pompa MILLIFLEX OASIS è una pompa a vuoto di nuova generazione per l′analisi dell′acqua e della carica microbica in ambito farmaceutico. ® ®
Applicazioni
La pompa per il sistema di filtrazione MILLIFLEX OASIS® trova applicazione nella determinazione della carica microbica e nel monitoraggio dell′acqua nell′ambito delle analisi di birra, acqua in bottiglia, cosmetici e prodotti farmaceutici.
Componenti
Note legali
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany