Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
MMHEADEZ1
Millipore
Testa Milliflex Oasis®
for use with EZ-Fit® filtration units
Sinonimo/i:
Testa di filtrazione Milliflex Oasis®, Testa della pompa di filtrazione Milliflex Oasis®
Scegli un formato
1 UNIT
458,00 €
458,00 €
Spedizione prevista il21 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
458,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
458,00 €
Spedizione prevista il21 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
316L stainless steel (ASI)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® filtration units
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
®®®® ® The sterilized, disposable filtration devices streamline the workflow, save time and give highly reliable microbial enumeration results. ®®
Applicazioni
®®
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configurato per