Documenti fondamentali
EFHAB100
Millipore
Unità filtrante EZ-Fit®, membrana nera, pori da 0,45 m, imbuto da 100 mL, confezione sfusa
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAB100I), pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtranti EZ-Fit® con tampone assorbente, Unità filtranti con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa per la determinazione della carica microbica
Scegli un formato
48 EACH
327,00 €
48 X 1 EACH
373,00 €
327,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EACH
327,00 €
48 X 1 EACH
373,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
327,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7004
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Confezionamento
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B)
pkg of Single packaging (EFHAB100I)
Parametri
100 mL sample volume
Capacità
100 mL
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
100 mL
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
for use with EZ-Fit® System
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′unità filtrante EZ-FIT® è un dispositivo di filtrazione sterile monouso realizzato con una membrana in esteri misti di cellulosa (MCE), reticolata, di colore bianco e una base di colore blu con supporto in cellulosa. Fornisce una modalità rapida e sicura di effettuare la filtrazione tramite membrana, evitando l′esposizione ai rischi dell′analisi microbiologica. Queste unità filtranti sono progettate per ottimizzare e assicurare il flusso di lavoro del laboratorio, con un risparmio di tempo e risultati microbiologici affidabili. L'innovativo design dell′insieme imbuto-base evita qualunque perdita o bypass della membrana. Le unità filtranti sono presterilizzate; un coperchio ventilato copre il campione per tutto il processo di filtrazione; un bordo circolare impedisce che le pinzette vengano a contatto con la superficie filtrante della membrana nel corso delle operazioni di trasferimento della stessa, proteggendo così i campioni dalla contaminazione. Il design di EZ-FIT® AZURE permette di verificare il completamento del processo di filtrazione da qualsiasi angolazione attraverso il materiale chiaro e trasparente dell′imbuto. Le unità filtranti sono conformi agli standard internazionali e riducono al minimo i residui di campione. Inoltre, potendo essere impilate, consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro. Questi dispositivi monouso sono stati progettati per l′impiego con la rampa EZ-FIT® che dispone di specifiche teste di filtrazione EZ-FIT®.
Applicazioni
L′unità di filtrazione EZ-FIT® viene adoperata per verificare la carica microbica dei campioni liquidi, anche su campioni in corso di lavorazione e campioni di prodotto finale (bevande, prodotti farmaceutici e acqua). Questo dispositivo trova impiego anche nelle procedure di controllo qualità industriali e nelle operazioni di monitoraggio dell′acqua.
Confezionamento
EFHAB100I: Confezione individuale (48 unità/confezione);
EFHAB100B: Confezione sfusa con busta protettiva (48 unità/confezione)
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Contenuto correlato
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Le analisi microbiologiche costituiscono una componente fondamentale della gestione della qualità e della sicurezza in ambito alimentare. Passate in rassegna l’ampia gamma dei test disponibili per la ricerca dei microrganismi patogeni e responsabili del deterioramento.