Documenti fondamentali
MIX0100LSPB04
Millipore
Gruppo di miscelazione monouso Mobius® MIX500 con porte per campionamento senza l′impiego di aghi e apertura di 10 cm per polvere (Bronzo)
Scegli un formato
4 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
Nylon clamp(s) (TC)
PVDF clamp(s) (pinch)
PVDF plug (Luer; Kynar)
PureFlex container (mix)
high-density polyethylene cup
low-density polyethylene adapter (SterilEnz)
magnetic impeller(s) (sintered neodymium magnet NdFeB encased in polypropylene)
polyethylene ports (bung)
polypropylene adapter
polypropylene cap (TC end)
polysulfone connections (CPC)
silicone gasket (TC)
silicone tubing
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Mobius®
Parametri
4-40 °C temperature (non-condensing environment)
Altezza
66.0 cm (26.0 in.)
Larghezza
50.8 cm (20.0 in.)
Spessore
50.8 cm (20 in.)
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.