Documenti fondamentali
EST0000L06EP5
Millipore
Mobius® Essential Assembly Tubing
End Ported Manifold Tubing Assembly
Sinonimo/i:
Mobius® Essential Assembly, Tubing, EP
Scegli un formato
5 PKG
934,00 €
934,00 €
Spedizione prevista il01 luglio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 PKG
934,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
934,00 €
Spedizione prevista il01 luglio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
C-Flex® tubing
Livello qualitativo
agenzia
complies with ISO 9001
Nome Commerciale
Mobius® Essential
tecniche
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
applicazioni
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Mobius® Essential Assemblies are standard ready-to-ship bag and tubing assemblies.
Applicazioni
Liquid Processing Applications
Caratteristiche e vantaggi
Standard products eliminate design and manufacturing lead times
Easily connects to other single-use assemblies
Ready-to-download Emprove® Dossier with comprehensive product and regulatory informatio
Confezionamento
Tubing Assemblies in 5 Pack
Componenti
C-Flex® 374 Tubing 3/8" ID x 5/8" OD, 40" Long
End Plug 3/8" HB
Note legali
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Mobius® Essential Assemblies offer simple, ready-to-ship bioprocess solutions; integrated into workflow with various bag sizes and tubing designs.