Documenti fondamentali
MIRAWG250
Millipore
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast or mold in difficult-to-filter sample
Sinonimo/i:
Menbrane filtration system
Scegli un formato
150 SETS
382,00 €
382,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 SETS
382,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
382,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with S-Pak®
Parametri
250 mL sample volume
tecniche
sterile filtration: suitable
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
1.2 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
The Microfil filtration system is a simple and reliable solution for routine microbiological testing. These ready-to-use 250 mL Microfil funnels that comes with the 01.2 μm pore size, white plain S pak filter system eliminate the need for washing and sterilizing after each test thus making the equipment handling easier and efficient for general microbiological analysis. The push-fit design of the Microfil funnels seals tightly to manifold supports without the need for clamps or O-rings. Unlike with conventional filter holders, incomplete sealing at the membrane/funnel interface is eliminated resulting in uniform recovery of organisms.
Applicazioni
These filters find application in Clinical, Cosmetics, Environmental, Food and Beverage, Industrial QC and Pharmaceutical industry. Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.