Documenti fondamentali
Z699004
M-TGE Broth
pack of 50 × 2 mL
Sinonimo/i:
M-TGE Culture Broth, TGE Broth
Scegli un formato
50 EA
120,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
120,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 50 × 2 mL
Produttore/marchio commerciale
Maine Mfg 10496102
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All bacteria develop on TGE media and produce a range of different colored and sized colonies.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)