Documenti fondamentali
MERSSTX00
Millipore
Elettrodi speciali (per piastre Millicell a 96 pozzetti), 1 coppia
Millicell-96 well plate specialized Electrodes for voltohmmeter readings.
Sinonimo/i:
Elettrodi Millicell, Elettrodi speciali
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema Millicell® ERS-2 (Electrical Resistance System) misura con affidabilità il potenziale di membrana e la resistenza elettrica di cellule epiteliali in coltura. Questo apparecchio fornisce misure qualitative dello stato di salute di un monostrato cellulare e misure quantitative della confluenza cellulare. Un pellet in argento/cloruro d′argento (Ag/AgCl) su ogni punta dell′elettrodo misura la tensione. Le piccole dimensioni degli elettrodi permettono di misurare agevolmente la resistenza e la tensione trans-epiteliale delle cellule cresciute su membrane microporose. Gli accessori includono un set di elettrodi di ricambio (fissi), un set di elettrodi regolabili e un set di elettrodi speciali da usarsi con le piastre ad inserti Millicell-96.
Caratteristiche & vantaggi
- Strumento portatile che entra nelle cappe a flusso laminare
- Le misure non compromettono la sterilità e non danneggiano le cellule sulla membrana
- Ampiamente citato e raccomandato nei protocolli di coltura delle cellule epiteliali
Applicazioni
Determinazione della resistenza elettrica transepiteliale (TEER), valutazione dello stato di salute di monostrati cellulari, misurazione quantitativa della confluenza
Applicazioni
Categoria di ricerca
Colture cellulari
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13