Key Documents
MCFLX4702
Millipore
Kit di filtrazione monouso da 47 mm MILLICUP-FLEX; non sterile, resistente ai solventi; supporti per membrana parzialmente riutilizzabili
Great for Mobile Phase - 250mL Disposable Vacuum Filtration Unit w/ GL45 Threaded Connection; Compatible with 47mm membranes; Nonsterile Semi-reusable: 10 uses/kit
Sinonimo/i:
47mm Filtration Kit, MILLICUP-FLEX Filtration Kit, Nonsterile Filtration Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41101708
NACRES:
NB.24
Materiali
polypropylene device
Sterilità
non-sterile
tecniche
vacuum filtration: suitable
Capacità imbuto
250 mL
Raccordi
inlet funnel
outlet bottle top
applicazioni
filtration
Descrizione generale
L'unità di filtrazione sottovuoto non sterile Millicup-FLEX combina la comodità della filtrazione monouso con la flessibilità e la compatibilità della tradizionale vetreria per la filtrazione sottovuoto. Grazie ai componenti modulari resistenti ai solventi, l'unità di filtrazione Millicup-FLEX offre un mezzo sicuro ed efficiente per filtrare una varietà di soluzioni acquose e organiche, consentendo all'utente di filtrare direttamente in bottiglie di filtrazione sottovuoto con collo GL45 da usare con la relativa scelta di membrane a disco da 47 mm (vendute separatamente). Il design pronto per l'assemblaggio e senza morsetti del sistema di filtrazione Millicup-FLEX elimina la necessità di effettuare la pulizia prima della filtrazione, consentendo di risparmiare tempo e riducendo il rischio di contaminazione del campione. Dopo la filtrazione, l'imbuto da 250 mL e il supporto della membrana si scollegano facilmente, facilitando l′accesso alla membrana.
Caratteristiche & vantaggi:
  • compatibile con solventi organici e acquosi
  • design ergonomico, senza morsetti
  • riduce il rischio di contaminazione
  • filtra direttamente in bottiglie da stoccaggio adatte alla filtrazione sottovuoto
  • facile accesso alla membrana dopo la filtrazione (membrane vendute separatamente)
  • componenti completamente riciclabili
disponibile in 2 versioni:
  • kit semi riutilizzabile: 10 imbuti con 2 supporti per membrane semi-riutilizzabili e 2 connettori per i tubi da vuoto (MCFLX4702)
  • kit monouso: set di 10 imbuti con 10 supporti per membrane e 10 connettori per tubi da vuoto (MCFLX4710)
Tutti e tre i componenti dell'unità di filtrazione Millicup-FLEX sono completamente riciclabili, per ridurre al minimo l'impatto ambientale.
Applicazioni
  • Filtrazione di laboratorio
  • Filtrazione e sfiato di aria/gas/solventi organici
  • Chiarificazione di acqua, tamponi o soluzioni acquose
  • Analisi ambientali
  • Alimenti e bevande
  • CQ industriale
  • Analisi di prodotti farmaceutici
  • Monitoraggio dell'acqua
Cura diretta del paziente: no
Componenti
Il kit include: 10 imbuti, 2 supporti per membrana e 2 connettori per tubi da vuoto
Principio
Filtrazione sotto vuoto
Stato fisico
Codice colore: trasparente con adattatore blu
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
Protocolli
Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.