MCE50054H1
Filtro di profondità Millistak+® Pod
CE50, cellulose, filtration area 0.054 m2, hydrophilic
Sinonimo/i:
Millistak+ Pod Depth Filter, CE50 media series, 0.054 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose
glass fiber-reinforced polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Altezza
14 cm (5.3 in.)
Lunghezza
22 cm (8.5 in.)
Superficie filtrante
0.054 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
Conducibilità
1.52 – 1.94 μS/cm
Grado di filtrazione
CE50
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La serie di matrici CE50 offre prestazioni ottimali grazie ad una struttura a gradiente di densità ideale per applicazioni di chiarificazione primaria (grossolana). I filtri Pod con matrice Millistak+® sono disponibili in tre diverse tipologie di grado - DE, CE e HC - per venire incontro ad ogni necessità specifica
Il sistema Millistak+® Pod è ideale per una vasta gamma di applicazioni di chiarificazione primaria e secondaria, incluse colture cellulari, lisati centrifugati di lieviti, refold da E. coli, terreni di coltura, vaccini, proteine plasmatiche e sieri.
Facile da usare
Grazie al design compatto e modulare del nostro nuovo sistema Millistak+® Pod, è possibile aumentare la produttività e ridurre i tempi del ciclo.
L'installazione e l'allestimento del sistema Pod sono semplici e lineari. Il design unico degli adattatori e dei collettori monouso permette di collegare con facilità i moduli filtranti Pod alle restanti operazioni unitarie che compongono il processo. Il sistema, basato sull′impiego di moduli autonomi e monouso, mette al riparo gli operatori da rischi biologici e non richiede manutenzione né convalida delle operazioni di lavaggio.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Volume morto ridotto, per una resa di prodotto maggiore
- Ampia gamma di tipologie di matrici disponibili in prodotti a singolo strato o multistrato
- Formato modulare flessibile per una scalabilità da 5 a 12.000 litri e più
- Una soluzione monouso brevettata che non necessita di portafiltri, CIP o convalida delle operazioni di lavaggio
- Moduli filtranti (Pod) autonomi, mettono al riparo l′operatore dai rischi biologici
- Impianto costruttivo robusto, facile da allestire e da usare
- L′ingombro ridotto ne facilita l′impiego in spazi stretti
Specifiche
Nota sulla preparazione
1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 ºC
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13