MC0SP07FS1
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod
C0SP, filtration area 0.77 m², Process Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, C0SP media series, 0.77 m 2 surface area
Scegli un formato
1.039,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.039,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod, C0SP, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
Materiali
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Livello qualitativo
Descrizione
Primary clarification directly out of the bioreactor
Nome Commerciale
EMPROVE® Filter
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Altezza
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Lunghezza
24.2 in. (62 cm)
Spessore
6.4 in. (16.3 cm)
Superficie filtrante
0.77 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
Conducibilità
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
C0SP
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Reduce TOC extractables and pre-use flush volume requirements by 50%
- No beta glucans to interfere with limulous amoebocyte lysate (LAL) testing for bacterial endotoxins
- Lot to lot consistency for successful development and implementation of robust clarification processes
Depth filter media formulation & design
- Provide as much as two times the filtration capacity with equivalent filter retention properties over commercial DE-based benchmarks
- Improved HCP impurity clearance
Disposable Pod device
- Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
- Robust device format; easy to use and set up
Specifiche
Nota sulla preparazione
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 min @ 123 ºC. Filtration performance may be impacted post autoclave. Recommended for post use decontamination only.
Risultati analitici
Note legali
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento