Documenti fondamentali
MATAHCL00
Millipore
Pellicola adesiva sigilla-piastre MultiScreen, trasparente, non sterile
Tape used for sealing top of wells when running partial plates or sealing bottom of harvest plates for coincidence counting.
Sinonimo/i:
Pellicola sigillante trasparente
Scegli un formato
100 EA
88,60 €
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
88,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Indipendentemente dall’applicazione a cui state lavorando, Millipore ha una piastra adatta ad ogni vostra esigenza specifica. Le piastre MultiScreen sono apprezzate da tempo quali strumenti affidabili per la scoperta di nuovi farmaci e le ricerche nel campo delle life science.
Piastre filtranti HTS (Piastre con numero di catalogo di piastre che cominciano per MS)
- Le piastre MultiScreenHTS sono state sviluppate specificamente per l′impiego con stazioni di lavoro automatizzate ad elevata produttività. Le pareti rigide migliorano la manipolazione e le etichette dei codici a barre trovano ampio spazio su cui essere apposte. I pozzetti sono sigillati individualmente per prevenire contaminazioni crociate durante l′incubazione e il raccoglitore inferiore può essere rimosso per accedere ai filtri. Le piastre filtranti sono disponibili nei formati da 96 e 384 pozzetti, con un′ampia selezione di membrane e plastiche.
Il design delle nuove piastre filtranti Millipore MultiScreen HTS+ ad alto flusso attenua il binding aspecifico e riduce la variabilità dell’intensità del segnale e del rumore di fondo, in particolar modo per i saggi di screening biochimico.
Piastre filtranti classiche (Piastre con numero di catalogo di piastre che cominciano per MA)
- Il design originale a più pozzetti è di grande utilità in molte applicazioni che richiedono l′immersione del filtro in una vaschetta. Il disegno unico delle piastre e la facilità di rimozione del raccoglitore inferiore sono ideali per i saggi Elispot, PAMPA, di screening cellulare (migrazione, invasione o chemiotassi) o per le rilevazioni con contatore topcount.
Accessorio – Supporto da vuoto MultiScreenHTS
- Il supporto da vuoto MultiScreenHTS è stato sviluppato in modo specifico per essere impiegato con le piastre filtranti MultiScreenHTS. La combinazione dei due elementi determina prestazioni ottimali a livello di filtrazione e una facile integrazione nei sistemi automatizzati.
Piastre Millicell per saggi cellulari
- Oltre che nei formati tradizionali, le piastre filtranti sono disponibili anche con vassoi di coltura per far crescere e saggiare linee cellulari in sospensione e adese. Le cellule cresciute su piastre filtranti si differenziano meglio di quelle cresciute su substrati plastici tradizionali, fornendo così risultati che meglio si confrontano con quelli ottenuti in vivo. Questa combinazione piastra filtrante/vassoio può essere usata in diversi saggi cellulari, inclusi quelli relativi a trasporto, tossicità e di screening.
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.