Documenti
TETP01300
Millipore
Filtri a membrana Isopore
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 8,0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore
Millipore
Parametri
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
60 L/min-cm2-psi air flow rate
~875 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. filtro
13 mm
Spessore
18 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimensione pori
5-20 % porosity
8.0 μm pore size
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: TETP
La membrana Isopore è un filtro a schermo in policarbonato prodotto con tecnologia etching, particolarmente indicato per tutte le analisi in cui il campione viene osservato sulla superficie della membrana. La membrana Isopore offre evidenti vantaggi per l′analisi dei contaminanti aerodispersi e di altre particelle mediante microscopia ottica o elettronica. La membrana Isopore è costituita da un film di policarbonato con una superficie liscia, simile al vetro, per un miglior esame visivo del campione. L′esclusivo processo produttivo assicura pori con diametri precisi e dimensioni omogenee, per un′accurata separazione dei campioni su base dimensionale. L′impiego di filtri appaiati in peso non è in genere necessario, perché il peso di catrame e ceneri è ridotto e costante.
Caratteristiche & vantaggi
•la struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificando il conteggio e l′analisi
•le membrane Isopore non si macchiano, riducendo così l′interferenza dello sfondo
•non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo necessario per le analisi
•in microscopia ottica a trasmissione, il materiale translucido non richiede diafanizzazione (disponibili anche nella variante marrone).
Applicazioni:
monitoraggio dell′aria, microscopia ad epifluorescenza, saggi di chemiotassi
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
  • Chemiotassi
  • Saggi biologici
  • Citologia
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi di microplastiche
Avvertenza
Dopo la sterilizzazione in autoclave potrebbe verificarsi una riduzione delle portate.
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany