Documenti fondamentali
MACR08127-M
Millipore
MultiScreen Carrier Rack for 7 mL vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
MultiScreen®
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
This carrier rack for 7 ml vial is used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes.
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13