Documenti fondamentali
MABX36
Sigma-Aldrich
Anti-Norovirus genogroup II
Sinonimo/i:
Anti-Norovirus Antibody
Scegli un formato
MABX36-1KC
734,00 €
MABX36-10KC
5.870,00 €
734,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
MABX36-1KC
734,00 €
MABX36-10KC
5.870,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
734,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
monoclonal
Stato
solution
Reattività contro le specie
all
Confezionamento
pkg of 1 mg (MABX36-1KC)
pkg of 10 mg (MABX36-10KC)
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Malattie correlate
infectious diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Specificità
Norovirus GII
Immunogeno
Norovirus GII.4 VLP
Applicazioni
This mouse monoclonal antibody, Cat. No. MABX36, is tested for use in Lateral Flow Assay and ELISA, for the detection of Norovirus GII.
Descrizione del bersaglio
Noroviruses are a genetically diverse positive stranded RNA virus of the Caliciviridae family. Genotypes I, II and IV can cause the sudden onset of sever vomiting and diarrhea.  The virus is highly contagious and commonly spread through contaminated food, water and through close contact with infected persons.
Linkage
Recommended Matched Pair MABX37 capture and MABX36 detection
Stato fisico
Purified mouse monoclonal in buffer containing 10 mM Phosphate Buffered Saline, pH 7.0 with 0.09% Sodium Azide
Ricostituzione
Please refer to Certificate of Analysis for concentration.
Stoccaggio e stabilità
Store at 2-8 °C. For long-term storage, freeze at -20 °C
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2