MABT823
Anti-alpha-Actin Antibody, Cardiac Muscle Antibody, clone 22D3
clone 22D3, from mouse
Sinonimo/i:
Actin, alpha cardiac muscle 1, Alpha-cardiac actin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
22D3, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, goat, rabbit
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTC1(70)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained cardiomyocytes in human left ventricular endocardial biopsies, rabbit left ventricular myocardium, as well as in goat atrial myocardium frozen tissue sections by fluorescent immunohistochemistry (Driesen, R.B., et al. (2009). J. Cell. Mol. Med. 13(5):896-908).
Western Blotting Analysis: A representative lot specifically detected alpha-cardiac actin in rat myocardium homogenate with no cross-reactivity toward - or -smooth muscle actin in rat aorta and chicken gizzard homogenates, cytoplasmic - or -actin in human platelet lysate, nor -skeletal actin in rat skeletal muscle homogenate (Driesen, R.B., et al. (2009). J. Cell. Mol. Med. 13(5):896-908).
Cell Structure
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 2 µL of this antibody detected alpha-cardiac actin in one million 4% paraformaldehyde-fixed, 0.2% Triton X-100-permeabilzed HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1