MABT1533
Anti-Actin Antibody, clone 5-16 H1C8
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
MAb GEa (5-16 H1C8)
monoclonal
Purificato mediante
(Ligatrap)
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Actin in Western Blotting applications (Kandasamy, M.K., et. al. (2012). Plant Cell. 24(5):2041-57; Kandasamy, M.K., et. al. (1999). Plant J. 18(6):681-91).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Actin in human skeletal muscle tissue lysate.
Proprietà fisiche