MABT1489
Anti-Kinesin Light Chain Antibody, clone 63-90
clone 63-90, from mouse
Sinonimo/i:
KLC1, KLC2, KLC
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
63-90, monoclonal
Reattività contro le specie
squid, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Klc1(171041)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected Kinesin Light Chain in rat brain tissue lysate.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Kinesin Light Chain in Immunoprecipitation applications (Stenoien, D., et. al. (1997). Mol Biol Cell. 8(4):675-89).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Kinesin Light Chain in Immunohistochemistry applications (Rahman, A., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(25):15395-403).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Kinesin Light Chain in Western Blotting applications (Rahman, A., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(25):15395-403; Stenoien, D., et. al. (1997). Mol Biol Cell. 8(4):675-89; Pigino, G., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci U S A. 106(14):5907-12; Pigino, G., et. al. (2003). J Neurosci. 23(11):4499-508).
Cell Structure
Qualità
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Kinesin Light Chain in rat hippocampus tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1