MABE1795
Anti-PP4C Antibody, clone 7B5
clone 7B5, from mouse
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein phosphatase 4 catalytic subunit, EC: 3.1.3.16, Pp4, PPP4C, Protein phosphatase X, PP-X
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP4C(5531)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.