MABS275
Anticorpo anti-Gli3, clone 5E1
clone 5E1, from mouse
Sinonimo/i:
Transcriptional activator GLI3, GLI3 form of 190 kDa, GLI3-190, GLI3FL, GLI3 C-terminally truncated form, GLI3 form of 83 kDa, GLI3-83
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLI3(2737)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato Gli3 in sezioni trasversali di embrioni di topo (Laht, S., et al. (2008). Ibridoma 27(3):167-174.).
Signaling
Signaling dello sviluppo
Qualità
Analisi con metodica Western blot: Una diluizione 1:1,000 da un lotto rappresentativo ha rivelato Gli3 in 10 µg di lisato di tessuto di timo umano.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato di tessuto di timo umano.
Esclusione di responsabilità
WGK 2