MABS1910
Anti-Signal peptide peptidase-like 3 Antibody, clone 7F9
clone 7F9, from mouse
Sinonimo/i:
Signal peptide peptidase-like 3, SPP-like 3, Intramembrane protease 2, IMP-2, Presenilin homologous protein 1, PSH1, Presenilin-like protein 4
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPPL3(121665)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Signal peptide peptidase-like 3 in Immunoprecipitation applications (Voss, M., et. al. (2012). J Biol Chem. 287(52):43401-9).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Signal peptide peptidase-like 3 in HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash