MABN88
Anti-K+/Cl- Cotransporter (KCC2) Antibody, clone N1/12
clone N1/12, from mouse
Sinonimo/i:
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12, potassium-chloride transporter), member 5
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N1/12, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC12A5(57468)
rat ... Slc12A5(171373)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution of this antibody detected KCC2 in rat cortex area A-3 tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat cortex area A-3 tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1