AB1586
Anti-Ubiquitin Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, sheep, eukaryotes, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBAP2(55833)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: 1:1,000-1:2,000 (depending on detection system used).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1