MABN53
Anti-Dopamine D2 receptor (DRD2) Antibody, clone 2B9
clone 3D9, from mouse
Sinonimo/i:
Dopamine D2 receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D9, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected Dopamine D2 receptor on 10 µg of rat spinal cord tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Rat spinal cord tissue lysate
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1