MABN385
Anti-NHERF-2 Antibody, clone 32B6
clone 32B6, from mouse
Sinonimo/i:
Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF2, NHERF-2, NHE3 kinase A regulatory protein E3KARP, SRY-interacting protein 1, SIP-1, Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 2, Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory factor 2, Tyrosine kinase ac
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
32B6, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC9A3R2(9351)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Batt cell lysate. (Theisen, C. S., et al. (2007). Mole. Biol. Cell. 18:1220-1232).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected NHERF-2 in 10 µg of HaCaT keratinocytes cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HaCaT keratinocytes cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1