MABN2311
Anti-NUMB Antibody, clone Ab21
Sinonimo/i:
Protein numb homolog;h-Numb;Protein S171
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Ab21, monoclonal
PM
calculated mol wt 70.8 kDa
observed mol wt ~70 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUMB(8650)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Neuro2a cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NUMB in Neuro2a cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NUMB in A549 and U87MG cell lysates.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NUMB in Immunofluorescence application (Colaluca, I.N., et al. (2008). Nature. 451(7174):76-80; Tosoni, D., et al. (2015). J Cell Biol. 211(4):845-62; Santoro, A., et al. (2019). Cell Rep. 26(3):624-638.e8).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NUMB in Immunoprecipitation application (Colaluca, I.N., et al. (2008). Nature. 451(7174):76-80; Colaluca, I.N., et al. (2018). J Cell Biol. 217(2):745-762).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NUMB in Western Blotting application (Colaluca, I.N., et al. (2008). Nature. 451(7174):76-80; Tosoni, D., et al. (2015). J Cell Biol. 211(4):845-62; Tosoni, D., et al. (2017). EMBO Mol Med. 9(5):65-671; Colaluca, I.N., et al. (2018). J Cell Biol. 217(2):745-762).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1