MABN2285M
Anti-Prion Protein Antibody, clone POM1
clone POM1, from mouse
Sinonimo/i:
Major prion protein, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, CD230
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
POM1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Prnp(19122)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Prion Protein in Immunofluorescence applications (Kuffer, A., et. al. (2016). Nature. 536(7617):464-8).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Prion Protein in Immunohistochemistry applications (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Prion Protein in Immunoprecipitation applications (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
ELISA Analysis: A representative lot detected Prion Protein in ELISA applications (Polymenidou, M., et. al. (2008). PLoS One. 3(12):e3872).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody this antibody detected PrP in Brain homogenate from a Tga20 mouse overexpressing Prnp versus brain homogenate from a ZH3/ZH3 control mouse lacking Prnp.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1