Documenti fondamentali
MAB1562
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteina prionica a.a. 109-112, clone 3F4
clone 3F4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
PrP, CD230
Scegli un formato
100 μG
625,00 €
625,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1268
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
625,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
625,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1268
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F4, monoclonal
Reattività contro le specie
hamster, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRNP(5621)
Descrizione generale
Si ritiene che i prioni causino di una serie di malattie in diverse specie di mammifero, incluse l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE, nota anche come "malattia della mucca pazza") nel bestiame e la malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD) nell′uomo. Fino ad ora si è visto che tutte le malattie causate da prioni alterano la struttura del cervello o di altri tessuti neurali e che sono tutte incurabili e fatali. Si ipotizza che i prioni infettino e si propaghino ripiegandosi in modo anomalo in una struttura che è in grado di convertire le molecole normali di altre proteine in una forma a sua volta strutturata in modo anomalo. Tutti i prioni conosciuti inducono la formazione di una struttura amiloide, in cui le proteine polimerizzano in un aggregato costituito da foglietti beta strettamente impacchettati. Questa struttura è estremamente stabile e si accumula nel tessuto infetto, causando la morte delle cellule e il danno tissutale. La stabilità fa si che i che i prioni siano resistenti alla denaturazione da parte di agenti chimici e fisici, e rende difficile la loro eliminazione e il contenimento.
Specificità
Proteina prionica, residui aminoacidici 109-112 di uomo, criceto e felino. Non reagisce con la PrP di nessun′altra specie di mammifero. MAB1562 reagisce con le forme sia native che denaturate della PrP. Tessuti o cellule fissate richiedono la rivelazione dell′antigene (vedi sotto). Riconosce le sia le forme di PrP sensibili alla proteasi che quelle resistenti.
Immunogeno
Epitopo: a.a. 109-112
Applicazioni
Immunoistochimica (paraffina):
immagini rappresentative ottenute con un precedente lotto. Colorazione ottimale con tampone citrato, pH 6.0. Recupero dell′epitopo: cervello umano
Immunostochimica (Kitamoto et al., 1987):
1:100-1:1,000 *Vedere il protocollo qui sotto.
Nei tessuti fissati l'epitopo deve essere ri-esposto mediante pretrattamento con una delle seguenti procedure:
a. acido formico per 10 minuti a temperatura ambiente (Kitamoto et al., 1987)
b. idrolisi mediante autoclave (Kitamoto et al., 1991)
microonde (BioGenex, San Ramon, CA)
Western blot: (Kascsak, R.J., 1991; Kascsak, R.J., 1987):
è stata utilizzata una diluizione 1:10,000-1:100,000 di un lotto precedente.
Immunoprecipitazione: (Kascsak, R.J., 1991; Kascsak, R.J., 1987):
è stata utilizzata una diluizione 1:10-1:100 di un precedente lotto.
ELISA: (Kascsak, R.J., 1991; Kascsak, R.J., 1987):
È stata usata una diluizione 1:100,000 di un precedente lotto.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Questo anticorpo anti-proteina prionica, a.a. 109-112, clone 3F4 è validato per l'uso in ELISA, IH, IH(P), IP, WB per il rilevamento della proteina prionica
Qualità
Immunoistochimica (paraffina):
morfologia/pattern di colorazione della proteina prionica (N. Cat. MAB1562) in cervello normale. Il tessuto è stato pretrattato con citrato, pH 6.0. Questo lotto di anticorpo è stato diluito a 1:500, utilizzando rilevazione IHC-Select con HRP-DAB. L'immunoreattività si presenta prevalentemente come colorazione del corpo cellulare dei neuroni.
La colorazione ottimale si ottiene con tampone citrato, pH 6,0. Recupero dell'epitopo: cervello umano
Descrizione del bersaglio
12,3 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2a monoclonale purificata di topo in buffer contenente PBS privo di conservante.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Michele Christine Landemberger et al.
Journal of neurochemistry, 145(5), 409-416 (2018-01-18)
Cellular prion protein (PrPC ) is widely expressed and displays a variety of well-described functions in the central nervous system (CNS). Mutations of the PRNP gene are known to promote genetic human spongiform encephalopathies, but the components of gain- or
Qi Shi et al.
International journal of molecular medicine, 41(4), 2413-2419 (2018-02-03)
Normal prion protein (PrP) contains two cysteines at amino acids 179 and 214, which may form intra‑ and interpeptide disulfide bonds. To determine the possible effects of this disulfide bridge on the biochemical features of PrP, prokaryotic recombinant human wild‑type PrP
Zuzana Krejciova et al.
The Journal of experimental medicine, 214(12), 3481-3495 (2017-11-17)
Prions are infectious agents that cause neurodegenerative diseases such as Creutzfeldt-Jakob disease (CJD). The absence of a human cell culture model that replicates human prions has hampered prion disease research for decades. In this paper, we show that astrocytes derived
Francesca Properzi et al.
The Journal of general virology, 96(Pt 7), 1969-1974 (2015-03-26)
In most forms of prion diseases, blood is infectious, but detection by immunochemistry techniques of the only available marker of infection (the misfolded prion protein, PrPTSE) in blood remains elusive. We developed a novel method for the detection of PrPTSE
Jacob I Ayers et al.
PLoS pathogens, 7(3), e1001317-e1001317 (2011-03-26)
Prion strains are characterized by differences in the outcome of disease, most notably incubation period and neuropathological features. While it is established that the disease specific isoform of the prion protein, PrP(Sc), is an essential component of the infectious agent