MABN1790
Anti-C9ORF72/C9RANT (poly-AP) Antibody, clone 14E2
clone 14E2, from rat
Sinonimo/i:
C9ORF72/C9RANT (poly-PA)
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14E2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C9orf72(203228)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the expression of an exogenously transfected PA175-myc dipeptide repeat (DPR) construct containing a 175 PA-repeat sequence in lysate from HEK293 transfectants (May, S., et al. (2014). Acta Neuropathol. 128(4):485-503).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 3 µg of recombinant GST fusion with a 10 AP-repeat sequence (GST-AP10).
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1